3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0835-25G E0835-5G
TCIAE0835-25GEA 80 EUR
TCIAE0835-25G TCIAE0835-5G
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD00010128
Núm. CAS: 1131-52-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df1b8841cd5d0847ea1a270f1435d0a12976dda&vid=8df1b8841cd5d0847ea1a270f1435d0a12976dda&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C