cis-Jasmone ≥92.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Z)-3-Methyl-2-(pent-2-en-1-yl)cyclopent-2-enone, cis-Jasmon
J0003-25ML J0003-5ML
TCIAJ0003-25MLEA 57 EUR
TCIAJ0003-25ML TCIAJ0003-5ML
cis-Jasmone ≥92.0% (por GC)
cis-Jasmone
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164.25 g/mol
Pto. de inflamación: 128°C
Número MDL: MFCD00001402
Núm. CAS: 488-10-8
EINECS: 207-668-4
Índice Merck: 14,05259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39016b308be8e9d45a4c6d359edd2ce8af3218e0&vid=39016b308be8e9d45a4c6d359edd2ce8af3218e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %