2,3-Dimetilbenzaldehído ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3463-1G D3463-5G
TCIAD3463-1GEA 21 EUR
TCIAD3463-1G TCIAD3463-5G
2,3-Dimetilbenzaldehído ≥96.0% (por GC)
2,3-Dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00798004
Núm. CAS: 5779-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4a6163e262182ff7bb6ef1a88bdebd95f2ad57a&vid=a4a6163e262182ff7bb6ef1a88bdebd95f2ad57a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %