2,6-Dimetilbenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3681-25G D3681-5G
TCIAD3681-25GEA 244 EUR
TCIAD3681-25G TCIAD3681-5G
2,6-Dimetilbenzaldehído ≥97.0% (por GC)
2,6-Dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 230°C
Número MDL: MFCD00128003
Núm. CAS: 1123-56-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b87e0b6ceed0a727ad630a118f0c60f6b55a4c38&vid=b87e0b6ceed0a727ad630a118f0c60f6b55a4c38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %