Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
368630050 368630250 368631000
ACRO368630050EA 85.9 EUR
ACRO368630050 ACRO368630250 ACRO368631000
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 135 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 35…37 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051437
Núm. CAS: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 47 °C
GC ≥94 %