Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
A11826.14
A11826.06
A11826.14EA
190
EUR
A11826.14
A11826.06
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Purity: 97%
CAS No.: 1129-28-8
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 115°/0.8mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051437
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,07 g/mol Pto. Ebullición: 115 °C (0,8 mmHg) Pto. de fusión: 43…45 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051437 Núm. CAS: 1129-28-8 EINECS: 419-100-4 ADR: 8,III |