Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B2224-25G B2224-5G
TCIAB2224-25GEA 120 EUR
TCIAB2224-25G TCIAB2224-5G
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97.0% (por GC)
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 169°C
Número MDL: MFCD00051437
Núm. CAS: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cb0274cc2aadcdee522874256eed9b8b5de2be6&vid=4cb0274cc2aadcdee522874256eed9b8b5de2be6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency