Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
306100050 306100250 306101000
ACRO306100050EA 74.7 EUR
ACRO306100050 ACRO306100250 ACRO306101000
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 130…135 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 53…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00032453
Núm. CAS: 2417-72-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥97.5 %