Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B2053-10G B2053-25G
TCIAB2053-10GEA 42 EUR
TCIAB2053-10G TCIAB2053-25G
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Número MDL: MFCD00032453
Núm. CAS: 2417-72-3
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9672da3ac89be328243d43649bea35a68848f6fb&vid=9672da3ac89be328243d43649bea35a68848f6fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency