3-Etilciclopentanona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20432.03
B20432.06
B20432.14
B20432.03EA
61.9
EUR
B20432.03
B20432.06
B20432.14
3-Etilciclopentanona ≥99%
3-Etilciclopentanona
Purity: 99%
CAS No.: 10264-55-8
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 31°(88°F)
Boiling Point: 171°
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00045445
Formula:
C₇H₁₂O Pto. Ebullición: 171 °C Pto. de inflamación: 31 °C (88 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045445 Núm. CAS: 10264-55-8 UN: 1224 ADR: 3,III |