Ácido 4-oxo-4H-cromeno-2-carboxílico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromocarb, 4-Oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
123880250 123880050
ACRO123880250EA 107 EUR
ACRO123880250 ACRO123880050
Ácido 4-oxo-4H-cromeno-2-carboxílico 97%
Ácido 4-oxo-4H-cromeno-2-carboxílico
Formula: C₁₀H₆O₄
MW: 190,15 g/mol
Pto. de fusión: 260 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006838
Núm. CAS: 4940-39-0
EINECS: 225-583-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure