Ácido 4-oxo-4H-cromeno-2-carboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromocarb, 4-Oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
O0290-25G O0290-5G
TCIAO0290-25GEA 516 EUR
TCIAO0290-25G TCIAO0290-5G
Ácido 4-oxo-4H-cromeno-2-carboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-oxo-4H-cromeno-2-carboxílico
Formula: C₁₀H₆O₄
MW: 190,15 g/mol
Número MDL: MFCD00006838
Núm. CAS: 4940-39-0
EINECS: 225-583-0
Índice Merck: 14,02237
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cad1685afcf07e276a399eab9e30652e1daec746&vid=cad1685afcf07e276a399eab9e30652e1daec746&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity