Ácido 4-oxo-4H-cromeno-3-carboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14422.03
A14422.06
A14422.14
A14422.03EA
40.4
EUR
A14422.03
A14422.06
A14422.14
Ácido 4-oxo-4H-cromeno-3-carboxílico ≥98%
Ácido 4-oxo-4H-cromeno-3-carboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 39079-62-4
Molecular Formula: C10H6O4
Formula Weight: 190.15
Melting Point: 198-203°
Beilstein Reference: 1074111
Formula:
C₁₀H₆O₄ Pto. de fusión: 198…203 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017338 Núm. CAS: 39079-62-4 |