N-(Cloroacetil)morfolina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Chloroacetyl)morpholine, 4-(2-Chloroacetyl)morpholine
B21548.06
B21548.03
B21548.06EA
110
EUR
B21548.06
B21548.03
N-(Cloroacetil)morfolina ≥97%
N-(Cloroacetil)morfolina
Purity: 97+%
CAS No.: 1440-61-5
Molecular Formula: C6H10ClNO2
Formula Weight: 163.61
Melting Point: 27-30°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00721939
Formula:
C₆H₁₀ClNO₂ MW: 163,61 g/mol Pto. de fusión: 27…30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00721939 Núm. CAS: 1440-61-5 EINECS: 215-880-3 UN: 3261 ADR: 8,III |