1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
B20298.06
B20298.14
B20298.06EA
62.9
EUR
B20298.06
B20298.14
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥97% estabilizado
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Stabilized with 0.01% BHT
Purity: 97%
CAS No.: 4313-57-9
Molecular Formula: C7H10
Formula Weight: 94.16
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4710
Odour: Characteristic
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1560168
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001538
Formula:
C₇H₁₀ Pto. Ebullición: 114…115 °C Densidad: 0,838 Pto. de inflamación: 10 °C (50 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001538 Núm. CAS: 4313-57-9 EINECS: 224-329-6 UN: 3295 ADR: 3,II |