1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0486-25ML M0486-5ML
TCIAM0486-25MLEA 542 EUR
TCIAM0486-25ML TCIAM0486-5ML
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥95.0% (por GC)
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Formula: C₇H₁₀
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de inflamación: 11°C
Número MDL: MFCD00001538
Núm. CAS: 4313-57-9
EINECS: 224-329-6
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adf988b3cba4667fe92779b433a0f67095533993&vid=adf988b3cba4667fe92779b433a0f67095533993&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %