Tungsteno, 1000 mg/l W en ácido nítrico con ácido fluorhídrico (máx. 1%) AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86722.260EA 50.12 EUR
86722.260 86722.180
Tungsteno, 1000 mg/l W en ácido nítrico con ácido fluorhídrico (máx. 1%) AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de tungsteno
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%