Solución patrón renio, 1000 mg/l Re en ácido nítrico dil. AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86703.180EA
97.3
EUR
86703.180
86703.260
Solución patrón renio, 1000 mg/l Re en ácido nítrico dil. AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de renio
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%