6-Nitrochromone ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27167.14
H27167.06
H27167.03
H27167.14EA
248
EUR
H27167.14
H27167.06
H27167.03
6-Nitrochromone ≥97%
6-Nitrochromone
Purity: 97%
CAS No.: 51484-05-0
Molecular Formula: C9H5NO4
Formula Weight: 191.15
Melting Point: 172-175°
MDL No.: MFCD02954226
Formula:
C₉H₅NO₄ Pto. de fusión: 172…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02954226 Núm. CAS: 51484-05-0 |