2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
A11842.06
A11842.14
A11842.06EA
25.7
EUR
A11842.06
A11842.14
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid ≥98%
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 38116-61-9
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 233-238°
Beilstein Reference: 129164
Formula:
C₇H₇NO₃ Pto. de fusión: 233…238 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006272 Núm. CAS: 38116-61-9 EINECS: 253-784-3 |