2-Oxociclopentanocarboxilato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
L04528.14
L04528.22
L04528.14EA
50.8
EUR
L04528.14
L04528.22
2-Oxociclopentanocarboxilato de etilo ≥97%
2-Oxociclopentanocarboxilato de etilo
Purity: 97+%
CAS No.: 611-10-9
Molecular Formula: C8H12O3
Formula Weight: 156.18
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 225-228°
Beilstein Reference: 387787
MDL No.: MFCD00001412
Formula:
C₈H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 225…228 °C Densidad: 1,079 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001412 Núm. CAS: 611-10-9 EINECS: 210-253-0 |