2-Oxociclopentanocarboxilato de metilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
342090050 342090250 342091000
ACRO342090050EA 27.3 EUR
ACRO342090050 ACRO342090250 ACRO342091000
2-Oxociclopentanocarboxilato de metilo 96%
2-Oxociclopentanocarboxilato de metilo
Formula: C₇H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 102…104 °C (11 mmHg)
Densidad: 1,054 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001411
Núm. CAS: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %