2-Oxociclopentanocarboxilato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25256.06 B25256.14 B25256.22
B25256.06EA 34.8 EUR
B25256.06 B25256.14 B25256.22
2-Oxociclopentanocarboxilato de metilo ≥97%
2-Oxociclopentanocarboxilato de metilo
Purity: 97% CAS No.: 10472-24-9 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4565 Boiling Point: 105-107°/20mm MDL No.: MFCD00001411
Formula: C₇H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 105…107 °C (20 mmHg)
Densidad: 1,145
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001411
Núm. CAS: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7