2-Oxociclopentanocarboxilato de metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
C0812-25ML C0812-500ML C0812-100ML
TCIAC0812-25MLEA 19 EUR
TCIAC0812-25ML TCIAC0812-500ML TCIAC0812-100ML
2-Oxociclopentanocarboxilato de metilo ≥97.0% (por GC)
2-Oxociclopentanocarboxilato de metilo
Formula: C₇H₁₀O₃
MW: 142.16 g/mol
Pto. Ebullición: 111°C
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00001411
Núm. CAS: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1417692176863a93234f7d8f4142c725331b4657&vid=1417692176863a93234f7d8f4142c725331b4657&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %