5-Cloro-2-(2-clorofenoxi)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Amino-2',4-dichlorodiphenyl ether, 2-Amino-2,4-dichlorodiphenyl ether, 5-Chloro-2-(2-chlorophenoxy)aniline
A2224-25G A2224-5G
TCIAA2224-25GEA 304 EUR
TCIAA2224-25G TCIAA2224-5G
5-Cloro-2-(2-clorofenoxi)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Cloro-2-(2-clorofenoxi)anilina
Formula: C₁₂H₉Cl₂NO
MW: 254,1120 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Número MDL: MFCD00025218
Núm. CAS: 56966-48-4
EINECS: 260-479-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2105831024d97427a4ea6e355bdc6c58d6fe7633&vid=2105831024d97427a4ea6e355bdc6c58d6fe7633&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %