3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3147-1G B3147-5G
TCIAB3147-1GEA 48 EUR
TCIAB3147-1G TCIAB3147-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Formula: C₉H₆BrClS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00173769
Núm. CAS: 1198-51-2
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0fa2f402c92a3bcc97eebfc40a3f1b26029135c&vid=e0fa2f402c92a3bcc97eebfc40a3f1b26029135c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C