Pirrolidina-1-carboditioato de amonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
162050250 162051000 162055000
ACRO162050250EA 52.7 EUR
ACRO162050250 ACRO162051000 ACRO162055000
Pirrolidina-1-carboditioato de amonio 98%
Pirrolidina-1-carboditioato de amonio
Formula: C₅H₁₂N₂S₂
MW: 146.3 · 18.0 g/mol
Pto. de fusión: 150…155 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012720
Núm. CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %