Pirrolidina-1-carboditioato de amonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B23731.14 B23731.22
B23731.14EA 48.7 EUR
B23731.14 B23731.22
Pirrolidina-1-carboditioato de amonio ≥98%
Pirrolidina-1-carboditioato de amonio
Purity: 98% CAS No.: 5108-96-3 Molecular Formula: C5H12N2S2 Formula Weight: 164.29 Melting Point: 150-155° Beilstein Reference: 3730472
Formula: C₅H₁₂N₂S₂
Pto. de fusión: 150…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012720
Núm. CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4