Pirrolidina-1-carboditioato de amonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21100.0025 8.21100.0100
8.21100.0025EA 56.5 EUR
8.21100.0025 8.21100.0100
Pirrolidina-1-carboditioato de amonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Pirrolidina-1-carboditioato de amonio
Formula: C₅H₁₂N₂S₂
Número MDL: MFCD00012720
Núm. CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 190 g/l (20 °C)
Melting Point 146 - 151 °C
Molar Mass 164.28 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)