Pirrolidina-1-carboditioato de amonio ≥95.0% (by titrimetric analysis) para espectroscopia de absorción atómica
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
P0644-25G P0644-250G
TCIAP0644-25GEA 37 EUR
TCIAP0644-25G TCIAP0644-250G
Pirrolidina-1-carboditioato de amonio ≥95.0% (by titrimetric analysis) para espectroscopia de absorción atómica
Pirrolidina-1-carboditioato de amonio
Formula: C₅H₁₂N₂S₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012720
Núm. CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=678afd344c7ca5ee14b0f353166ff08d1bbf63ac&vid=b44558dcceffb3e162605437544ec2a3bd00d201&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
Cadmium max. 1 ppm
Copper max. 1 ppm