Incubadoras de gran capacidad, Heratherm™, series de protocolo general y protocolo avanzado de seguridad
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
51029322 51029325 51029326 51029334 51029337 51029338
390-0696EA 6050 EUR
390-0696 390-0697 390-0698 390-0699 390-0700 390-0701
Incubadoras de gran capacidad, Heratherm™, series de protocolo general y protocolo avanzado de seguridad
Incubadoras Incubadores estándar
Las incubadoras de gran capacidad Heratherm™ se diseñaron para evitar que las muestras se sequen. Todos los modelos poseen una pantalla fluorescente de vacío de gran tamaño fácil de visualizar y un sencillo funcionamiento mediante un botón pulsador que se controla mediante un microprocesador y un sistema de alarma automática de sobrecalentamiento para proteger las muestras.
  • Bajo consumo de energía total: Hasta un 25% de ahorro de energía en comparación con las unidades convencionales
  • Proteja las muestras delicadas al tiempo que ofrece una uniformidad de ± 0,5 °C y una estabilidad de temperatura de 0,4 °C a 37 °C
  • Las puertas se pueden abrir más de 180° para facilitar el acceso y las unidades tienen estantes fáciles de quitar para la limpieza, la puerta de vidrio permite ver las muestras sin molestarlas
  • Puerto de acceso en la parte posterior (38 mm Ø) para monitoreo independiente de datos, incluido como función estándar el temporizador para programar el inicio o apagado para ahorro de energia adicional
Las incubadoras de protocolo general proporcionan un calentamiento suave mediante convección natural, ideal para volúmenes altos de muestra o muestras más grandes. Las unidades poseen cámaras interiores de acero inoxidable (1,4016) resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar, una interfaz de usuario intuitiva, una pantalla fácil de leer y ruedas con bloqueo para facilitar la configuración, la estabilidad y la movilidad en el laboratorio. Existen dos tamaños, de 400 o 750 litros.
Las incubadoras de Heratherm Advanced Protocol Security ofrecen convección forzada a través de un ventilador de 2 velocidades para aplicaciones que requieren baja velocidad o alta velocidad para una mejor estabilidad de temperatura y uniformidad. Estas unidades tienen cámaras internas de acero inoxidable resistente (1,4301) y puerto de acceso (42 mm Ø) para sensores externos para monitoreo de datos independiente u otros dispositivos para configuraciones de prueba específicas. Se proporciona una mayor flexibilidad, precisión y confiabilidad a través de una amplia gama de características adicionales. Se puede elegir entre 2 tamaños, 400 o 750 litros, estas unidades también están disponibles con exteriores de acero inoxidable.
El ventilador tiene una velocidad baja para aplicaciones que requieren baja velocidad para evitar el secado de la muestra y alta velocidad para una mejor estabilidad y uniformidad de la temperatura
Amplio rango de temperatura: Ambiente de +5 a 105 °C, las unidades pueden usarse para algunas aplicaciones de secado
Ciclo de descontaminación certificado a 140 °C eliminando la necesidad de autoclave o el uso de descontaminantes tóxicos
Alarma de puerta alerta al usuario si la puerta se deja abierta
Temporizador sofisticado para elección simple de on/off, temporizador semanal recurrente o establecer la actividad de la incubadora basada en el reloj de 24 horas
Información de suministro: Supplied with two stainless steel perforated shelves, additional shelves are available as optional accessories.