Aparato de filtración, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
257105451 257106304
516-0431EA 706 EUR
516-0431 SCOT257106304
Aparato de filtración, DURAN®
Filtros Embudos de filtros de membrana
Aparato de filtración de vidrio transparente de borosilicato DURAN® 3.3, inserto de PTFE y abrazadera de aluminio anodizado.
  • Embudo a escala
  • Todos los componentes están disponibles como repuestos
Aplicaciones Típicas: Filtración gruesa y ultrafina, filtración de medios HPLC, análisis de residuos. Se pueden utilizar filtros de papel, filtros de membrana (47 mm) o filtros de vidrio para la filtración.