Micro quemador con válvula de aguja, tipo cartucho
Proveedor: Usbeck
USBE1423EA 51.6 EUR
USBE1423
Micro quemador con válvula de aguja, tipo cartucho
Calentadores Mecheros de gas
Micro quemador con encendido eléctrico piezoeléctrico y regulación de aire. Temperatura máxima de 1640 °C.