Incubadoras refrigeradas, ICP series
Proveedor: MEMMERT
ICP110 ICP260 ICP450 ICP750
390-0613EA 7770 EUR
390-0613 390-0614 390-0615 390-0617
Incubadoras refrigeradas, ICP series
Incubadoras Incubadoras refrigeradas
La gama de incubadoras refrigeradas tiene un rango de temperatura desde bajo cero hasta 60 °C, las unidades aseguran tiempos de calentamiento y enfriamiento rápidos y precisos sin intensas ráfagas de energía. Todos los modelos tienen cámara interior y carcasa de acero inoxidable, lo que garantiza una larga vida útil y una limpieza fácil. Estas incubadoras refrigeradas por compresor tienen un registrador de datos integrado y un temporizador digital que se puede ajustar de 1 minuto a 99 días y 23 horas.
  • Modelos TwinDISPLAY, ideales para procesos de rampa compleja:
  • Hornos intuitivos y fáciles de usar con 2 pantallas TFT. Parámetros de ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius o Fahrenheit), velocidad del ventilador, tiempo del programa, zonas horarias y horario de verano. ControlCOCKPIT con puerto USB
  • Dos sensores PT100 en un circuito de 4 hilos para monitoreo mutuo, asumiendo funciones en caso de error
  • Los datos del protocolo registrado se muestran en el ControlCOCKPIT (máximo 10000 valores corresponden a aproximadamente 1 semana)
  • Interfaz Ethernet para leer el registro de protocolo y para cargar e implementar programas y para el registro en línea
  • Protección contra sobretemperatura múltiple con alarma audible y visual: control electrónico de temperatura TWW dispositivo de seguridad Clase 2 o dispositivo de seguridad TWB Clase 2 ajustable en pantalla (sobretemperatura ajustable independiente, que protege las muestras y la incubadora) y limitador de temperatura mecánico TB (protección Clase 1 ) acc. según DIN 12 880. AutoSAFETY se ajusta automáticamente al valor establecido dentro de un rango de tolerancia libremente ajustable. Configuración de valores mínimos / máximos individuales para temperatura excesiva o insuficiente
Todos los modelos cuentan con el software intuitivo de control y registro, AtmoCONTROL, que usa símbolos de arrastrar y soltar para ingresar valores. El software permite la supervisión en línea de hasta 32 dispositivos conectados y puede enviar un mensaje de alarma automático a una o varias direcciones de correo electrónico. Los procesos complejos de rampa se pueden programar de forma rápida y sencilla. La función SetpointWAIT garantiza que el tiempo del proceso no se inicie antes de alcanzar la temperatura establecida. Esta función también se puede utilizar con sensores PT100 adicionales de posición libre, de modo que el tiempo de proceso comience cuando se alcance la temperatura establecida en todos los puntos de medición.
Información para pedidos: Suministrado sin rejillas o estantes, solicite los estantes necesarios, rejillas de acero inoxidable o bandejas por separado. La gama de accesorios y las opciones ajustadas de fábrica, como los puertos de acceso, los enchufes interiores y la iluminación, están disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Avantor para obtener más información antes de realizar el pedido, ya que no se pueden re-adaptar.
Precaución: Para obtener más información sobre la gama de estantes y grillas, visite vwr.com o póngase en contacto con la oficina de ventas local de Avantor.