VWR® Zippette Classic, Dispensadores para botellas
Proveedor: VWR Collection
612-4177EA 308 EUR
612-4177 612-4178 612-4180
VWR® Zippette Classic, Dispensadores para botellas
Dispensadores de la parte superior del frasco
Volumen variable, esterilizable en autoclave.
  • Excelente ajuste para una dispensación exacta y reproducible
  • Todas las partes húmedas son químicamente resistentes y esterilizables en autoclave a 121 °C
  • Pistón de PTFE fácil de quitar para un funcionamiento y limpieza sencillos
  • El cilindro de vidrio de borosilicato protegido por un manguito transparente de PP puede quitarse y limpiarse con facilidad
  • Cebado sencillo y residuos mínimos sin fugas que regresen al recipiente
Dispensador preciso y fácil de usar con una cánula de dispensación diseñadaMore Product Information