Cajas criogénicas
Proveedor: SARSTEDT
93.873.281 93.873.481 93.873.681 93.874.610
SARS93.873.281EA 51.78 EUR
SARS93.873.281 SARS93.873.481 SARS93.873.681 SARS93.874.610
Cajas criogénicas
Cajas Criocajas
Cajas criogénicas, fabricadas en policarbonato duradero de alta calidad.
  • La codificación numérica de cada tubo permite una rápida identificación de la muestra
  • Tapa ópticamente transparente y base coloreada con grandes aberturas para una rápida ventilación
  • Autoclavable
Para almacenar los tubos en el rango de congelación hasta -196 °C.