Cajas de transporte
Proveedor: SARSTEDT
95.1715 95.1717 95.1717.003 95.1717.011
SARS95.1715EA 316.07 EUR
SARS95.1715 SARS95.1717 SARS95.1717.003 SARS95.1717.011
Cajas de transporte
Cajas Cajas para transporte
La carcasa de la caja de transporte está fabricada en polietileno duradero y ofrece una protección óptima para los receptáculos primarios durante el transporte.
  • Económico y flexible
  • Cierre central con una sola mano
  • Lengüetas laterales para facilitar la colocación de correas o sujeciones
  • Etiqueta con ventana transparente para facilitar la identificación
Las cajas de transporte son adecuadas para el transporte de muestras de diagnóstico y productos sanguíneos.
Certificaciones: Cumple con el requisito de las instrucciones de embalaje P650 para laMore Product Information