Urine collection container, with snap-on lid
Proveedor: SARSTEDT
75.1355 75.1355.100 76.1414 76.1414.100 76.1477 76.1477.100
SARS75.1355EA 0 EUR
SARS75.1355 SARS75.1355.100 SARS76.1414 SARS76.1414.100 SARS76.1477 SARS76.1477.100
Urine collection container, with snap-on lid
Sistemas para diagnóstico Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
PP, highly transparent.
  • Graduated
  • Excellent chemical resiatnce
  • Excellent temperature resistance
Disposable container for collection and storage of urine.
Información para pedidos: Snap-on lid must be ordered separately.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904