TriLink® 5-Methyluridine-5'-Triphosphate
Proveedor: TriLink BioTechnologies
N-1024-1 N-1024-10 N-1024-5
SOLUN-1024-1EA 75.3 EUR
SOLUN-1024-1 SOLUN-1024-10 SOLUN-1024-5
TriLink® 5-Methyluridine-5'-Triphosphate
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleótidos
  • Grade: RUO
Precaución: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64406c257f3ed730f1ac5f27a324049ba36c4b74&vid=64406c257f3ed730f1ac5f27a324049ba36c4b74&prid=web&clid=SAPDAM