TriLink® N1-Methyl-2'-O-Methylpseudouridine-5'-Triphosphate
Proveedor: TriLink BioTechnologies
N-1103-1 N-1103-10 N-1103-5
SOLUN-1103-1EA 75.3 EUR
SOLUN-1103-1 SOLUN-1103-10 SOLUN-1103-5
TriLink® N1-Methyl-2'-O-Methylpseudouridine-5'-Triphosphate
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleótidos
  • Grade: RUO
Precaución: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84c5b9f5944121f84e1b7edc29cf24e6e8bb3f23&vid=84c5b9f5944121f84e1b7edc29cf24e6e8bb3f23&prid=web&clid=SAPDAM