TriLink® 2'-O-Methyl-N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate
Proveedor: TriLink BioTechnologies
N-1112-1 N-1112-10 N-1112-100 N-1112-5
SOLUN-1112-1EA 75.3 EUR
SOLUN-1112-1 SOLUN-1112-10 SOLUN-1112-100 SOLUN-1112-5
TriLink® 2'-O-Methyl-N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleótidos
  • Grade: RUO
Precaución: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=923da848c5aa1771fd575a9a582866655a3e4180&vid=923da848c5aa1771fd575a9a582866655a3e4180&prid=web&clid=SAPDAM