TriLink® 7-Deaza-7-Propargylamino-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate
Proveedor: TriLink BioTechnologies
N-2069-1 N-2069-10 N-2069-100 N-2069-5
SOLUN-2069-1EA 318 EUR
SOLUN-2069-1 SOLUN-2069-10 SOLUN-2069-100 SOLUN-2069-5
TriLink® 7-Deaza-7-Propargylamino-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleótidos
  • Grade: RUO
Precaución: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fe53b78a4c5a10406dac925c8aa5e7b314d542e&vid=3fe53b78a4c5a10406dac925c8aa5e7b314d542e&prid=web&clid=SAPDAM