TriLink® 2'-Deoxycytidine-5'-O-(1-Thiotriphosphate)
Proveedor: TriLink BioTechnologies
N-8002-1 N-8002-10 N-8002-5
SOLUN-8002-1EA 71.5 EUR
SOLUN-8002-1 SOLUN-8002-10 SOLUN-8002-5
TriLink® 2'-Deoxycytidine-5'-O-(1-Thiotriphosphate)
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleótidos
  • Grade: RUO
Precaución: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57bbd66bf5fd31b9d4d601f1b9f4be0869c4f5fe&vid=57bbd66bf5fd31b9d4d601f1b9f4be0869c4f5fe&prid=web&clid=SAPDAM