Fixed Angle Rotors for MIKRO 2.0 Centrifuges
Proveedor: Hettich
1540 2413 2414 2415 2419
521-4356EA 940 EUR
521-4356 521-4358 521-4354 521-4355 521-4357
Fixed Angle Rotors for MIKRO 2.0 Centrifuges
Centrífugas Rotores
Rotores angulares de 45° con tapa biosellada.
  • Cierre de tapa de liberación rápida
El cierre de tapa de liberación rápida facilita el manejo, permitiendo sellar, abrir y transportar cada rotor de forma rápida y segura, lo que facilita el manejo y acelera el proceso de centrifugación.