La tabla periódica!
The periodic table of chemical elements celebrated its 150th anniversary in 2019.
Celebremos este cumpleaños, ponga a prueba sus conocimientos y aprenda más sobre nuestros productos.
Tabla periódica de los elementos interactiva
Si desea conocer todas las propiedades físicas por elemento, haga clic en las diferentes casillas de la derecha...
Vea todas las tablas periódicas disponibles en nuestro portafolio:
Recursos adicionales
- Peso atómico: Tabla | Gráfico
- Punto de fusión: Tabla | Gráfico
- Electronegatividad
- Estado de oxidación: Tabla | Gráfico
- Configuración electrónica
- Sólido-gaseoso-líquido (estado físico): Tabla | Gráfico
¿Quién creó la tabla periódica?
La tabla periódica moderna fue desarrollada por el químico ruso Dmitri Mendeleev, quien publicó la primera tabla periódica reconocida el 6 de marzo de 1869. Durante su desarrollo, lo que hizo Mendeleev fue empezar a ordenar los elementos en orden de peso atómico, y luego reagruparlos.
¿Cómo esta organizada la tabla periódica?
La tabla periódica es una representación tabular de los elementos químicos ordenados por número atómico, configuración electrónica y propiedades químicas recurrentes. La estructura de la tabla muestra tendencias periódicas. Las siete filas de la tabla (llamadas períodos), generalmente contienen metales a la izquierda y no metales a la derecha. Las columnas (llamadas grupos), contienen elementos con comportamientos químicos similares. A seis grupos se le han asignado tanto nombres como números: Así por ejemplo al grupo 17 se le define como el de los halógenos y al grupo 18 como el de los gases nobles. También figuran cuatro áreas rectangulares simples (o bloques) asociadas con el orden de llenado de electrones por capa u órbita atómica.
¿Qué elementos se han añadido recientemente? ¿Cómo se descubrieron estos nuevos elementos?
Los más recientes han sido Nihonium, Moscovium, Tennessine y Oganesson - con los números 113, 115, 117 y 118 respectivamente. El nihonium es el primer elemento moderno en haber sido descubierto en un país asiático. Estos provinieron de aceleradores de partículas y fueron producidos artificialmente Así que, esencialmente, tiene un blanco - algo a golpear - y se necesita una partícula para que lo golpee. Pues estás viendo lo que se obtiene; lo cual sucede muy rápido. Estos nuevos elementos son el resultado del trabajo conjunto de químicos y físicos. Hace falta diseño, tecnología y recursos para crear elementos como este.
¿Cual es el objetivo de este tipo de investigación?
Proporciona una mejor comprensión de nuestro universo y fomenta la tecnología. ¿Qué podemos hacer y qué podemos aprender?