Guantes desechables con doble revestimiento de nitrilo y neopreno Microflex® 93-260
El guante desechable sintético más delgado y resistente a los productos químicos
- Diseño de tres capas para ofrecer la máxima protección contra productos químicos agresivos como ácidos, disolventes y bases
- Su fina estructura de un mil ofrece una mayor tacto y sensibilidad
- El material extrasuave y el diseño ergonómico procuran un excelente ajuste, sensibilidad y flexibilidad para su uso prolongado
- La baja tasa de orificios (AQL del 0,65) y el puño extendido ofrecen una protección fiable frente a sustancias peligrosas
- La formulación sin silicona y el procesamiento garantizan una mayor protección de los productos