Ácidos de gran pureza
Las líneas J.T.Baker® y Macron Fine Chemicals™ de ácidos de gran pureza dan respuesta a todas sus necesidades, incluso para la detección de residuos metálicos a niveles de ppt ultrabajos.
Selección de productos
Ácidos ultrapuros ULTREX II de J.T.Baker®
Recomendados para su uso en los análisis más exigentes de trazas de elementos. Se han analizado de acuerdo con hasta 65 elementos de trazas en el rango de ppt bajo.
Ácidos BAKER INSTRA-ANALYZED de J.T.Baker®
Recomendados para aplicaciones de ICP-OES/AES y GFAA, así como para otras aplicaciones donde se necesitan análisis de restos metálicos a nivel de ppb.
Ácidos reactivos BAKER ANALYZED ACS de J.T.Baker®
Recomendados para aplicaciones de EAA cualitativa, así como para química húmeda general.
Ácidos de la marca Macron Fine Chemicals™
Con los ácidos Macron Fine Chemicals™ se obtienen resultados de gran fiabilidad y uniformidad de los análisis de residuos metálicos a niveles de ppb.