Guía de SPE
Preparación de muestras
Desde que los científicos empezaron a analizar compuestos hasta la actualidad, siempre ha sido necesario preparar las muestras para extraer y purificar los componentes de estas.
La tecnología de que se dispone en la actualidad para preparar las muestras, la extracción de fase sólida (SPE), se basa en los principios de la cromatografía y ofrece una mayor velocidad, un uso y una exposición menores a los disolventes peligrosos, así como una reproducibilidad mejorada de la separación si se compara con otros métodos de química en medios húmedos, tales como la extracción líquido-líquido.
El objetivo de la preparación de muestras
Limpieza de las muestras: esnecesario eliminar las impurezas o aislar el componente de interés de la matriz. De este modo, se contribuye a aumentar la vida útil de la columna analítica, a evitar que el equipo se contamine y, por ende, a que se protejan los instrumentos costosos.
Concentración de las muestras: conel fin de alcanzar los límites de detección de los equipos analíticos, la preparación de las muestras concentra de manera selectiva los componentes de interés antes del análisis.
Columnas a base de polímeros
Estas partículas de resina tienen una gran superficie y son muy rígidas y estables en un intervalo de pH de 1 - 14. Además, se pueden humedecer y no les afecta el secado de absorbentes. Las columnas están disponibles en formatos hidrófobos, hidrófilos y de intercambio iónico, aptos para los métodos avanzados de detección.
Columnas a base de sílice
Los absorbentes a base de sílice de SPE proporcionan extracciones predecibles y uniformes para subconjuntos diferenciados de una amplia variedad de tipos de muestras. Los absorbentes de modo mixto se pueden utilizar para extraer compuestos de matrices más complejas.
Para llevar a cabo la extracción de fase sólida, se requiere un colector como este. Este incluye: 1 cámara de vacío de vidrio, 1 cubierta de nailon con conexiones de Luer y 1 junta de polietileno; 24 llaves de paso independientes de polipropileno para controlar el flujo, 24 agujas de acero inoxidable, 1 gradilla de recogida de muestras con 3 postes de sujeción, 3 estantes de altura ajustable, 9 pinzas de sujeción, 1 conjunto de controlador de polipropileno/indicador de vacío y 1 documento de instrucciones.