Cphnano
Actualice y amplíe la funcionalidad de su espectrofotómetro existente: análisis de laboratorio digital y UV/Vis de próxima generación para laboratorio 4.0.
NanoCuvettes™ liberan todo el potencial de un espectrofotómetro, y SpectroWorks™ optimiza y automatiza el flujo de trabajo de su instrumento UV/Vis.
Al permitir mediciones sin etiquetas del índice de refracción, puede mejorar tanto el alcance como la calidad de su análisis.
Con el NanoCuvette™ One y S dispone de todas las propriedades básicas de la cubeta, pero ahora no necesita un microvolumen, un refractómetro o un instrumento DLS. Puede realizar concentraciones robustas de proteínas para investigación y desarrollo y cinética enzimática sin etiquetas ni cromóforos, y con el NanoCuvette™ S ahora también puede llevar a cabo la cuantificación espectrofotométrica del tamaño de partícula / célula y análisis de concentración.
Con el poder de la nanotecnología y el análisis de datos en la nube, obtendrá resultados más rápidos y precisos en el laboratorio al tiempo que reduce las inversiones iniciales.
La digitalización de su flujo de trabajo también ayuda a semiautomatizar el análisis de control de calidad de rutina, minimizando el esfuerzo necesario para adquirir y transferir datos.
Si desea que se pongan en contacto con usted para un presupuesto, una demostración o una llamada, complete el formulario web.
SpectroLinkTM: digitalice su flujo de trabajo UV/Vis
SpectroLink™ se conecta a su espectrofotómetro para adquirir, analizar y extraer resultados en un flujo de trabajo sencillo a través de la plataforma en línea SpectroWorks™. Transmita y analice datos de espectro en tiempo real en una computadora, tableta o teléfono móvil. SpectroLink™ es el puente digital entre un espectrofotómetro y el procesamiento de datos, lo que facilita que se concentre en el trabajo en lugar de en los controladores y el software.
Información adicional
SpectroWorks™: simplifique su flujo de trabajo UV/Vis y ahorre horas en el laboratorio
SpectroWorks™ simplifica el flujo de trabajo de su espectrofotómetro mediante un proceso de tres pasos que le permite adquirir, analizar y extraer resultados rápidamente. Incluye simulaciones de luz de instrumentos para un mejor rendimiento y un fácil intercambio de datos con hojas de cálculo, cuadernos electrónicos de laboratorio y python, etc. SpectroWorks™ es una plataforma de "arrastrar y soltar" y fácil de usar en todos los instrumentos UV/Vis. Con SpectroWorks™ obtendrá resultados con un solo clic en minutos, lo que le permitirá poder concentrarse en otras tareas. Después del análisis, puede exportar los resultados en formato de hoja de cálculo o usar claves API para interactuar con otras plataformas.
Información adicional
NanoCuvette™ One: cuantificación y cinética de proteínas, encimas y carbohidratos
Con el NanoCuvette™ One puede analizar muestras más pequeñas y una amplia gama de concentraciones de compuestos no absorbentes. Amplía las capacidades de su espectrofotómetro y le permite llevar a cabo la espectroscopia clásica de absorbancia y sin etiquetas a través de mediciones de rango de índice de refracción. Ahora no necesita ningún instrumento de microvolumen o un refractómetro electrónico, porque con NanoCuvettes™ puede realizar una concentración robusta de proteínas para investigación y desarrollo y cinética enzimática sin etiqueta ni cromóforos.
Información adicional
Análisis fácil, rápido y fiable del tamaño de las partículas con NanoCuvette™ S
Uno de los desafíos con los instrumentos especializados es la calibración y el mantenimiento continuos para garantizar una alta fiabilidad para la cuantificación del tamaño. Las NanoCuvettes™ tienen calibración individual desde la fabricación y, a través del software SpectroWorks™, calibrarán automáticamente sus mediciones para garantizar una extracción de datos de gran fiabilidad.
Los instrumentos de análisis de tamaño de partícula (PSA) dependen principalmente de la dispersión dinámica de luz, que cuenta con un problema inherente con grandes rangos dinámicos debido al enmascaramiento de partículas grandes. Aquí NanoCuvette™ S, junto con SpectroWorks™, utiliza una combinación de dispersión de Mie y Rayleigh mediante una captura de doble enfoque con mayor precisión y reproducibilidad en un amplio rango dinámico.
Como alternativa, se podría subcontratar la cuantificación del PSA, que a menudo lleva semanas antes de llegar a la misma información que puede obtener en cuestión de horas utilizando el NanoCuvette™ S.
Los instrumentos tradicionales de PSA pueden costar más de 100.000 euros y la cuantificación de PSA subcontratada puede costar aproximadamente 2000 euros por cada muestra, lo cual resulta muy costoso. Por una fracción del costo, puede utilizar la infraestructura espectrofotométrica actual a precios inferiores a 10 euros por muestra.