Medición de la densidad
Densímetros para todas las aplicaciones: desde el control de calidad de los productos entrantes a la garantía de calidad «at-line» de los productos intermedios o finales.
En función de la muestra específica, así como la precisión y la facilidad de uso requeridas para la medición, se utilizan diferentes técnicas para analizar una muestra. Esta guía de densidad le explica qué método es más adecuado para manipular líquidos. Para muestras sólidas y líquidas, usted también puede trabajar con balanza que tengan la función de densidad integrada o dispongan de una función de pesaje debajo del gancho para determinarla manualmente.
Guía de densidad
Hidrómetro digital
Los hidrómetros digitales portátiles, o los densitómetros, se utilizan para determinar la densidad de líquidos de forma rápida y automática.
Kits de densidad para balanzas de VWR
Los kits completos que, junto con la balanza adecuada, permiten al usuario calcular la densidad de los productos líquidos y sólidos no absorbentes.
Normativas de densidad
Las normativas de densidad se pueden utilizar como normativas de calibración para mediciones de densidad mediante técnicas picnométricas, vibratorias o con hidrómetros.
Hidrómetros y picnómetros
Los hidrómetros y picnómetros se utilizan para medir la gravedad específica o la densidad relativa de los productos líquidos o sólidos.